220701
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
(S)-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −7.8°, c = 2 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
155-156 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
chave InChI
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?