G6600
Glycine methyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Glycine methyl ester·HCl, Methyl glycinate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Glycine methyl ester hydrochloride, 99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder, crystals or chunks
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
175 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)CN
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
chave InChI
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?