Key Documents
608165
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2,15N ethyl ester hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethyl glycinate-13C2,15N hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
H215N13CH213COOCH2CH3·HCl
Peso molecular:
142.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
forma
solid
pf
145-146 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCO[13C](=O)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H/i3+1,4+1,5+1;
chave InChI
TXTWXQXDMWILOF-XNBXTRTGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3