P4126
Phe-Phe
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
L-Phenylalanyl-L-phenylalanine, Di-L-phenylalanine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Phe-Phe,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H20N2O3/c19-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17(21)20-16(18(22)23)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12,19H2,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-/m0/s1
chave InChI
GKZIWHRNKRBEOH-HOTGVXAUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?