Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)[C@@H](N)CC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H18N2O3/c15-11(9-10-5-2-1-3-6-10)13(17)16-8-4-7-12(16)14(18)19/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,15H2,(H,18,19)
chave InChI
WEQJQNWXCSUVMA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3