SMB00982
L-Leucyl-L-phenylalanine
Sinônimo(s):
N-L-Leucyl-L-phenylalanine, N-Leucyl-3-phenylalanine, N-Leucylphenylalanine, L-Leu-L-Phe, Leu-phe, Leucine phenylalanine dipeptide, Leucyl-phenylalanine, Leucylphenylalanine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
218—220 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-10(2)8-12(16)14(18)17-13(15(19)20)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13H,8-9,16H2,1-2H3,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KFKWRHQBZQICHA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)