Key Documents
70221
Supelco
Formiato de amônio
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido fórmico
About This Item
Fórmula linear:
HCO2NH4
Número CAS:
Peso molecular:
63.06
Beilstein:
3625095
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
eCl@ss:
39021903
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.21
grau
eluent additive for LC-MS
Nível de qualidade
descrição
anionic
Ensaio
≥99.0% (calc. on dry substance, NT)
≥99.0%
forma
crystals
qualidade
LiChropur
técnica(s)
LC/MS: suitable
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
<2% water
resíduo de ignição (900 °C)
<0.1% (as SO4)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
119-121 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
cadeia de caracteres SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
chave InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O formiato de amônio é o sal de amônio do ácido fórmico. Encontra em forma prontamente disponível, é estável e de natureza não tóxica. Ele pode ser usado conjugado a paládio-carbono (Pd-C) ou catalisadores com níquel de Raney.
Aplicação
O formiato de amônio foi usado como solução tampão durante análise de LC-MS/MS para triagem de medicamentos e compostos exógenos. Ele pode ser usado como agente de transferência de hidrogênio catalítico na redução de compostos nitrogenados alifáticos e aromáticos.
O formiato de amônio foi usado na separação de anti-inflamatórios não esteroides e de misturas de oligossacarídeos usando eletrocromatografia capilar. Ele também é usado na análise de fosfatidilserinas, triacilgliceróis e produtos da oxidação de triacilglicerol, além de ácidos oligogalacturônicos, usando métodos de HPLC e HPLC-MS.
O formiato de amônio foi usado como solução tampão durante análise de LC-MS/MS para triagem de medicamentos e compostos exógenos. Ele pode ser usado como agente de transferência de hidrogênio catalítico na redução de compostos nitrogenados alifáticos e aromáticos.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
A general procedure for mild and rapid reduction of aliphatic and aromatic nitro compounds using ammonium formate as a catalytic hydrogen transfer agent.
Ram, Siya, and Richard E. Ehrenkaufer.
Tetrahedron Letters, 25.32, 3415-3418 (1984)
François-Ludovic Sauvage et al.
Clinical chemistry, 52(9), 1735-1742 (2006-07-22)
In clinical and forensic toxicology, general unknown screening is used to detect and identify exogenous compounds. In this study, we aimed to develop a comprehensive general unknown screening method based on liquid chromatography coupled with a hybrid triple-quadrupole linear ion
Satu Hänninen et al.
Bio-protocol, 7(9), e2268-e2268 (2017-05-05)
Glycerophospholipids consist of a glycerophosphate backbone to which are esterified two acyl chains and a polar head group. The head group (e.g., choline, ethanolamine, serine or inositol) defines the glycerophospholipid class, while the acyl chains together with the head group
Yajing Lv et al.
PLoS biology, 18(11), e3000872-e3000872 (2020-11-14)
Metabolic reprogramming to fulfill the biosynthetic and bioenergetic demands of cancer cells has aroused great interest in recent years. However, metabolic reprogramming for cancer metastasis has not been well elucidated. Here, we screened a subpopulation of breast cancer cells with
Anne M Filppula et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(7), 1202-1209 (2014-04-10)
Previous studies have shown that several protein kinase inhibitors are time-dependent inhibitors of cytochrome P450 (CYP) 3A. We screened 14 kinase inhibitors for time-dependent inhibition of CYP2C8 and CYP3A. Amodiaquine N-deethylation and midazolam 1'-hydroxylation were used as marker reactions for
Artigos
Review of clinically relevant ethanol metabolites and analytical method development for the analysis of ethyl glucuronide and ethyl sulfate in urine matrix.
Separation of Oxazepam; Desmethyldiazepam, analytical standard; Temazepam, analytical standard; Diazepam
Protocolos
HPLC Analysis of Aldehydes and Ketones as DNPH Derivatives on Ascentis® Express C18
HPLC Analysis of PEG on Two Zenix® SEC-300 Columns in Tandem
HPLC Analysis of Toluene, Uracil and Cytosine on Chromolith(R) Performance Diol 100-4.6mm
Technical article on HPLC Analysis of Benzalkonium Chloride in Commercial Disinfecting Wipes on Ascentis® Express HILIC
Ver tudo
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar mais