G005876
LC/MS/MS Analysis of Vitamin D Metabolites on Ascentis® Express F5 (Monitored Ions)
application for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53571-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 5178 psi (357 bar)
column temp.: 40 °C
detector: ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 2 μL, each compound 300 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
Informações legais
Analito
coluna analítica
componente de fase móvel
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)