Key Documents
15238
Supelco
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida com trimetilclorosilano
for GC derivatization, LiChropur, contains 1% TMCS, 99% (excluding TMCS)
Sinônimo(s):
Mistura de sililação V, BSTFA + TMCS
About This Item
Fórmula linear:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
257.40
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (excluding chlorotrimethylsilane, GC)
99% (excluding TMCS)
forma
liquid
qualidade
LiChropur
contains 1% TMCS
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
pb
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.97 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
chave InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Aplicação
Embalagem
Vidro borossilicato transparente, alta resistência hidrolítica (tipo I)
Outras notas
A posição dos grupos silil não está claramente estabelecida. Ela foi relatada tanto como N,N quanto como N,O.
Mistura de sililação usada para a sililação de vários compostos
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Supel™ QuE Z-Sep Bulk
Supelco
55418-U
Supel QuE
W.M. Hammargren et al.
Analytica Chimica Acta, 247, 201-201 (1991)
W. Greenway et al.
Journal of Chromatography A, 519, 145-145 (1990)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Metabolism of arachidonate through NADPH-dependent oxygenase of renal cortex.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 78 (12), 7375-7378 (1981)
DNA oxidation matters: the HPLC-electrochemical detection assay of 8-oxo-deoxyguanosine and 8-oxo-guanine.
Helbock H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95 (1), 288-293 (1998)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs