51197
Sodium formate solution
suitable for LC-MS, LiChropur™
About This Item
Produtos recomendados
qualidade
LiChropur™
concentração
10 mM NaOH in isopropanol/water 1:1 (+0.2% HCOOH)
técnica(s)
LC/MS: suitable
adequação
suitable for LC-MS
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Features:
- Extensive QC testing ensures the highest specifications.
- Optimized to improve ionization and resolution.
- Extremely low levels of inorganic and organic impurities.
- Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Aplicação
- enantiomeric separation of acidic compounds by nano-liquid chromatography (Nano-LC) technique
- determination of ambrisentan enantiomers in commercial samples of active pharmaceutical ingredients (API) using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)