Documentos Principais
1.06443
Supelco
Sodium formate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Sodium formate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHNaO2
Número CAS:
Peso molecular:
68.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-488-0
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.0% (perchloric acid titration)
grau:
ACS reagent
Formulário:
solid
solubilidade:
550 g/L
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (perchloric acid titration)
Formulário
solid
potência
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
perda
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
253 °C
solubilidade
550 g/L
densidade
1.92 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
635 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (150 °C): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4