18108
Sodium propionate
meets analytical specification of NF, 99-100.5% (ex dried subst.)
Sinônimo(s):
Propionic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets analytical specifications of NF
Ensaio
99-100.5% (ex dried subst.)
qualidade
meets analytical specification of NF
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤1% water (Karl Fischer)
pf
285-286 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble 1 gm in 24 ml at 25 °C
water: soluble 1 gm in 0.65 ml at 25 °C
water: soluble 1 g/mL at 25 °C
traços de cátion
Fe: ≤30 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
tipo de lipídio
saturated FAs
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?