Documentos Principais
79714
Supelco
Acetato de sódio
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (NT)
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONa
Número CAS:
Peso molecular:
82.03
Beilstein:
3595639
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-101.0% (NT)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
8.5-10.5
pKa 
4.76 (acetic acid)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 10%, clear, colorless
Absorção UV
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: This study utilizes sodium acetate in a novel automated method for xylanase activity measurement, enhancing analytical efficiency and precision (Cürten et al., 2018).
  • Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: The study uses sodium acetate for preparing bacterial antigens, showing its utility in microbiological and immunological analyses (Lancefield and Perlmann, 1952).
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetato de sódio anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06268
Acetato de sódio
Acetato de sódio anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 262
SAFC
1.06281
Acetato de sódio