73137
2,2-Dimethoxypropane
analytical standard
Sinônimo(s):
Acetone dimethyl acetal
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.59 (vs air)
pressão de vapor
60 mmHg ( 15.8 °C)
Ensaio
≥99.4% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
31 %, 58 °F
6 %, 27 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.378 (lit.)
n20/D 1.378
p.e.
79-81 °C
83 °C (lit.)
densidade
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
chave InChI
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?