Documentos Principais
8.02936
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethoxypropane
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2-Dimethoxypropane, Acetone dimethyl acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
201-056-0
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥97.0% (GC)
pressão de vapor:
60 hPa ( 16 °C)
pressão de vapor
60 hPa ( 16 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
6-31 % (v/v)
pf
-47 °C
temperatura de transição
flash point -10 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
chave InChI
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C