32160
Diethylene glycol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC), colorless
Sinônimo(s):
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.14 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
descrição
non-ionic
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
viscous liquid (clear)
temperatura de autoignição
442 °F
Lim. expl.
2-12.3 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.003% peroxides (as H2O2)
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
≤0.8% ethylene glycol (HOCH2CH2OH)
cor
colorless
APHA: ≤25
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
p.e.
245 °C (lit.)
pf
−10 °C (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?