15523
Glicerol
puriss., anhydrous, 99.0-101.0% (alkalimetric)
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
99.0-101.0% (alkalimetric)
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
Formulário
viscous liquid
temperatura de autoignição
698 °F
qualidade
anhydrous, 99.0-101.0% (alkalimetric)
Lim. expl.
2.6-11.3 %
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤1.0% water (Karl Fischer)
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
índice de refração
n20/D 1.470-1.475
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.2580-1.2644 g/mL at 20 °C
≥1.257 g/mL at 25 °C
1.25 g/mL (lit.)
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
adequação
complies for reaction against H2SO4
passes test for identity (IR)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
- um suplemento durante a cultura celular de Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium avium.
- um combustível no desenvolvimento de célula de biocombustível enzimática.
- uma matriz líquida composta com 4-HCCA e 3-aminoquinolina para análise de glicanos neutros e ácidos.
- uma matriz para espectrometria de massa com bombardeio rápido de átomos.
- pode ser usado como matriz líquida para estudos de quantificação por análise MALDI (espectrometria de massa com dessorção/ionização a laser assistida por matriz).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?