Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
1.04057
Supelco
Glicerol
greener alternative
(vegetable origin) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
50161901
Número do índice EC:
200-289-5
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
698 °F
Lim. expl.
2.6-11.3 % (v/v)
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Free acid (CH3COOH)
≤0.003% Halogenated compounds (as Cl)
≤0.05% Fatty acids and esters (as Butyric acid)
≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (any further impurity)
≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (impurity A)
≤0.5% Diethylene glycol and related Substances (Sum of all impurities)
≤0.5% Water
≤10 ppm Aldehydes
≤3000 ppm Methanol
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 199 °C
densidade
1.25 g/mL (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.0001%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000005%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.0001%
Mn: ≤0.00001%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
heavy metals (as Pb): ≤0.00020%
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios da Química Verde (The 12 Principles of Green Chemistry). Esse produto é um glicerol de base biológica e está alinhado com o 5º princípio da química verde, "Solventes e auxiliares mais seguros", e com o 7º princípio, "Uso de matéria-prima renovável".
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Glicerol
Supelco
GX0190
Glicerol
Glicerol meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G2289
Glicerol
Glicerol puriss., anhydrous, 99.0-101.0% (alkalimetric)
Sigma-Aldrich
15523
Glicerol
Glicerol ReagentPlus&#174;, &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
G7757
Glicerol