Key Documents
GX0190
Supelco
Glicerol
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-289-5
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95%
forma
liquid
temperatura de autoignição
698 °F
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 199 °C
densidade
1.25 g/mL (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Acrolein, glucose, and ammonium compoundsTo pass testAssay95% minChloride (Cl)0.001% maxChlorinated compounds (as Cl)0.003% maxColorTo pass testDescriptionTo pass testFatty acids and estersTo pass testHeavy metals (as Pb)5ppm maxIdentificationTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testResidue after ignition0.01% maxSpecific Gravity at 25/25°C1.249 minSulfate (SO4)0.002% max
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Glicerol BioUltra, for molecular biology, anhydrous, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49767
Glicerol
Glicerol analytical standard
Supelco
77067
Glicerol
Glicerol ReagentPlus&#174;, &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
G7757
Glicerol
Glicerol meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G2289
Glicerol
Glicerol tested according to Ph. Eur., anhydrous
Sigma-Aldrich
49779
Glicerol
Glicerol BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
G2025
Glicerol
Glicerol puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, dist., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49770
Glicerol