Documentos Principais
1.03672
SAFC
Cholesterol from wool fat
extra pure, powdered
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cholesterol from wool fat
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O
Número CAS:
Peso molecular:
386.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-353-2
Nível de qualidade
Formulário
powder
p.e.
200 °C (Decomposition)
pf
141 °C
solubilidade
insoluble >0.001 g/L
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5