Key Documents
C8503
Sigma-Aldrich
Colesterol
from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
Sinônimo(s):
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesteno-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O
Número CAS:
Peso molecular:
386.65
Beilstein:
1915888
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141804
eCl@ss:
39023139
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
sheep wool
Nível de qualidade
Ensaio
≥92.5% (GC)
forma
powder
pb
360 °C (lit.)
pf
147-149 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
O colesterol foi usado para preparar complexos imunoestimulantes para aumentar as respostas celular e humoral. Ele foi incorporado a rações para animais para estudar o efeito da dieta rica em colesterol.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O colesterol é um lipídio que representa cerca de 20%-25% dos componentes estruturais das membranas celulares. Ele determina a fluidez e a permeabilidade da membrana, tornando-a permeável à água, mas não a íons e prótons. O colesterol também regula as funções das proteínas transportadoras e sinalizadoras presentes na membrana plasmática. Os principais sítios de síntese do colesterol são o intestino delgado e o fígado.
Componente importante de todas as membranas biológicas; cerca de 25% do teor total de lipídios no cérebro é de colesterol.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Cholesterol (plant) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700100P
Cholesterol (plant)
Cholic acid from bovine and/or ovine, ≥98%
Sigma-Aldrich
C1129
Cholic acid
Anja Helgeby et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 176(6), 3697-3706 (2006-03-07)
The cholera toxin A1 (CTA1)-DD/QuilA-containing, immune-stimulating complex (ISCOM) vector is a rationally designed mucosal adjuvant that greatly potentiates humoral and cellular immune responses. It was developed to incorporate the distinctive properties of either adjuvant alone in a combination that exerted
Effects of probiotic bacteria, isoflavones and simvastatin on lipid profile and atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits: a randomized double-blind study
Cavallini DC et al
Lipids in Health and Disease, 8, doi: 10-doi: 10 (2009)
R R Grummer et al.
Journal of animal science, 66(12), 3160-3173 (1988-12-01)
Cholesterol utilized for steroid synthesis by ovarian tissue may be derived from de novo synthesis or cellular uptake of lipoprotein cholesterol. The majority of blood cholesterol is transported by either low (LDL) or high (HDL) density lipoproteins, depending on the
John M Dietschy et al.
Journal of lipid research, 45(8), 1375-1397 (2004-07-16)
Unesterified cholesterol is an essential structural component of the plasma membrane of every cell. During evolution, this membrane came to play an additional, highly specialized role in the central nervous system (CNS) as the major architectural component of compact myelin.
Effects of 2 or 5 consecutive exercise days on adipocyte area and lipid parameters in Wistar rats
Guerra RL et al
Lipids in Health and Disease, 6, doi: 10-doi: 10 (2007)
Artigos
Biosynthesis of cholesterol generally takes place in the endoplasmic reticulum of hepatic cells and begins with acetyl- CoA, which is mainly derived from an oxidation reaction in the mitochondria. Acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA are converted to 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) by HMG-CoA synthase.
Protocolos
Enzymatic Assay of Cholesterol Oxidase