C2155000
Colesterol
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesteno-3β-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
fabricante/nome comercial
EDQM
pb
360 °C (lit.)
pf
147-149 °C (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)