T59455
Triethylene glycol
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Triglycol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
viscous liquid
temperatura de autoignição
699 °F
Lim. expl.
9.2 %
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L)
pb
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
−7 °C (lit.)
densidade
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
chave InChI
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- To prepare fatty acid gelators, which are used to gelate various edible and vegetable oils.
- As a solvent to prepare superparamagnetic iron oxide nanoparticles for in situ protein purification.
- As an absorbent agent in the subsea natural gas dehydration process.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
330.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
166 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%