Key Documents
8.08619
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetraethylene glycol, Tetraglycol
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2CH2O)4H
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-989-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
340 °C (DIN 51794)
potência
>18056 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18056 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.5-3.4 % (v/v)
pH
8.5-9.0 (20 °C, 500 g/L in H2O)
kinematic viscosity
50.13 cSt(20.65 °C)
pb
327-328 °C/1013 hPa
pf
-9.4 °C
temperatura de transição
flash point 204 °C
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
chave InChI
UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Colour (visual): colorless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 0.3 %
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
359.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
182 °C - Pensky-Martens closed cup