Documentos Principais
341703
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
97%
Sinônimo(s):
Tetraethylene glycol ditosylate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
502.60
Beilstein:
1610992
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
densidade
1.242 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C22H30O9S2/c1-19-3-7-21(8-4-19)32(23,24)30-17-15-28-13-11-27-12-14-29-16-18-31-33(25,26)22-9-5-20(2)6-10-22/h3-10H,11-18H2,1-2H3
chave InChI
SLAONPBUWDUSSO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Tetraethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the preparation of donor-spacer-acceptor podand system, dual channel fluorosensor for Li+, Mg2+ and Ca2+.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniel Collado et al.
Organic letters, 4(5), 855-858 (2002-03-01)
[structure: see text] A new type of donor-spacer-acceptor podand system has been synthesized and proved as an efficient dual channel fluorosensor for Li+, Mg2+, and Ca2+. The known ability for the N-oxide function to bind Lewis acids is the key