309583
Pentaethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
95%
Sinônimo(s):
3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diyl ditosylate, Pentaethylene glycol ditosylate
Ensaio
95%
Formulário
viscous liquid
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C24H34O10S2/c1-21-3-7-23(8-4-21)35(25,26)33-19-17-31-15-13-29-11-12-30-14-16-32-18-20-34-36(27,28)24-9-5-22(2)6-10-24/h3-10H,11-20H2,1-2H3
chave InChI
BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?