296791
Ethylene di(p-toluenesulfonate)
97%
Sinônimo(s):
Ethylene ditosylate, Ethylene glycol ditosylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
124-127 °C (lit.)
grupo funcional
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H18O6S2/c1-13-3-7-15(8-4-13)23(17,18)21-11-12-22-24(19,20)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10H,11-12H2,1-2H3
chave InChI
LZIPBJBQQPZLOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- cyclohexyl-fused 1,4,7-triazacyclononane
- 1,2-ethylenecalix[6]arene, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-3, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-4, 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- and 1,3-calix[6]crown-5
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?