T80500
Trimethylsulfoxonium iodide
98%
Sinônimo(s):
Iodotrimethyloxosulfur, S,S,S-Trimethylsulfoxonium iodide, Trimethyl(oxo)-λ6-sulfanylium iodide, Trimethyloxosulfonium iodide, Trimethyloxosulphonium iodide, Trimethylsulfoxonium iodide (7CI)
Ensaio
98%
pf
208-212 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T80500-500G | 4061833554197 |
T80500-100G | 4061837378850 |
T80500-25G | 4061833554180 |