Documentos Principais
752932
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium bromide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H9BrS
Número CAS:
Peso molecular:
157.07
Beilstein:
3556022
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
190-200 °C
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)