Documentos Principais
145262
Sigma-Aldrich
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2CCH2S(CH3)2Br
Número CAS:
Peso molecular:
231.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
90-94 °C (lit.)
grupo funcional
ester
thioether
cadeia de caracteres SMILES
Br.CCOC(=O)C[S](C)C
InChI
1S/C6H13O2S.BrH/c1-4-8-6(7)5-9(2)3;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide was used in synthesis of α-sulfanyl-β-amino acid derivatives by using nanocrystalline magnesium oxide. It was used during cyclopropanation of (-)-(S)-2-(p-tolylsulfinyl)cyclopent-2-enone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of a-sulfanyl-?-amino acid derivatives by using nanocrystalline magnesium oxide.
Kantam ML, et al.
Tetrahedron, 66(27), 5042-5052 (2010)
Constrained cycloalkyl analogues of glutamic acid: stereocontrolled synthesis of (+)-2-aminobicyclo [3.1. 0] hexane-2, 6-dicarboxylic acid (LY354740) and its 6-phosphonic acid analogue
Krysiak J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(11), 1486-1493 (2010)