133973
Ethyl bromoacetate
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromoacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
159 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
133973-5G | 4061837374678 |
133973-100ML | |
133973-500G | 4061838729712 |
133973-500ML | |
133973-5ML | |
133973-100G | 4061838729705 |