Key Documents
128163
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromopropionate
98%
Sinônimo(s):
β-Bromopropionic acid ethyl ester, 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl β-bromopropionate, Ethyl 3-bromopropanoate
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
181.03
Beilstein:
1700933
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
135-136 °C/50 mmHg (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
densidade
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
chave InChI
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3′,4′-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Novel 2-amino-4-aryl-substituted-and 2-amino-4, 5-disubstituted-thiazoles.
Berlin KD and Herd MD.
Proceedings of the Oklahoma Academy of Science, 71, 29-33 (1991)
Chenxi Li et al.
Molecular pharmaceutics, 16(6), 2648-2660 (2019-05-03)
The complement system plays an important role in host innate immunity, and its activation can be exploited as a potential strategy for vaccine adjuvants. Herein, a pH-responsive micellar vaccine platform (COOH-NPs) was developed using a carboxyl-modified diblock copolymer of poly(2-ethyl-2-oxazoline)-poly(d,l-lactide)