167185
Methyl 2-bromopropionate
98%
Sinônimo(s):
(±)-2-Bromopropionic acid methyl ester, (±)-Methyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropanoic acid methyl ester, 2-Bromopropionic acid methyl ester, Methyl (±)-α-bromopropionate
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
51 °C/19 mmHg (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
chave InChI
ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
167185-100G | 4061838749420 |
167185-25G | 4061838749437 |
167185-500G |