254770
Potassium ethyl xanthogenate
96%
Sinônimo(s):
O-Ethylxanthic acid potassium salt, KEX, Potassium O-ethyl dithiocarbonate, Potassium xanthogenate
Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
210 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CCOC([S-])=S
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- in synthesis of unsymmetrical sulfides via cross-coupling reaction, using recyclable CuO nanoparticles under ligand-free conditions
- as surfactant to investigate the adsorption of colloidal dye Disperse Blue 3 onto pretreated polyester fabric
- in determination of microgram amounts of cadmium in water samples by substoichiometric radiochemical method
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
96 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?