Key Documents
8.20744
Sigma-Aldrich
Potassium-O-ethyldithiocarbonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5KOS2
Número CAS:
Peso molecular:
160.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-439-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
potência
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
209-214 °C (decomposes)
solubilidade
1090 g/L
densidade volumétrica
400‑600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
96 °C