322431
Potassium pyrophosphate
97%
Sinônimo(s):
Potassium diphosphate tetrabasic, Tetrapotassium diphosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
1300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4K.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
chave InChI
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1