249785
2-Bromopropionyl bromide
97%
Sinônimo(s):
α-Bromopropanyl bromide, α-Bromopropionyl bromide, (±)-2-Bromopropanoyl bromide, 2-Bromopropanoyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.5 (vs air)
pressão de vapor
1.3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
p.e.
48-50 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
2.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl bromide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C3H4Br2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
chave InChI
ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- cellulose macroinitiator via direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride
- 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives
- bromoester terminated poly(3-hexylthiophene), used as macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?