B78300
2-Bromopropionic acid
99%
Sinônimo(s):
(±)-2-Bromopropionic acid
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
203 °C (lit.)
densidade
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B78300-1KG | 4061838352736 |
B78300-250G | 4061833442180 |