101281
3-Bromopropionic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Carboxyethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid, beta-bromopropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
58-62 °C (lit.)
densidade
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
chave InChI
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)