258083
4-Bromobutyric acid
98%
Sinônimo(s):
4-Bromobutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
p.e.
128-131 °C/11 mmHg (lit.)
pf
30-31 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
chave InChI
GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?