About This Item
Fórmula linear:
ICH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
199.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
80-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCI
InChI
1S/C3H5IO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
chave InChI
KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Remainder 3-chloropropionic acid
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Raphael C L Machado et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(23) (2019-11-27)
Compared to conventional spectroscopy or chromatography analysis, chemical sensing based on colorimetric changes offers an alternative to monitor potential metal hazards in aqueous environment through rapid and low-cost colorimetric changes which can be easily interpreted. In this work poly(ethylene glycol)
Janina Kabatc et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 114, 433-440 (2015-06-30)
Non-covalent interaction of hemicyanine dyes, derivatives of 2,3,3-trimethyl-3H-indolium with bovine serum albumin has been studied by spectral method. For this purpose, three hemicyanine dyes containing N-(2-carboxyethyl)-2,3,3-trimethyl-3H-indolium moiety were synthesized and their UV/Vis and fluorescence spectra, aggregation, photostability and association with
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
I10457-5G | 4061831813913 |
I10457-1KG | |
I10457-25G | 4061831813906 |