Documentos Principais
112143
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzothiazole
99%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,3-benzothiazole, 2-Methylbenzo[d]thiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7NS
Número CAS:
Peso molecular:
149.21
Beilstein:
112427
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.617 (lit.)
p.e.
238 °C (lit.)
pf
11-14 °C (lit.)
densidade
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NS/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
chave InChI
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Methylbenzothiazole can be synthesized by the Cu-catalyzed, base-free C-S coupling using conventional and microwave heating methods.
Aplicação
Reagent employed in the synthesis of polycarbocyanine and thiacyanine dyes, as well as (arylfuryl)benzothiazoles.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Zh. Org. Khim., 28, 2159-2159 (1992)
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 125, 209-209 (1994)
Chem. Abstr., 120, 194030z-194030z (1994)
Youji Huaxue, 14, 59-59 (1994)
Silvia M Soria-Castro et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 467-475 (2013-03-19)
S-aryl thioacetates can be prepared by reaction of inexpensive potassium thioacetate with both electron-rich and electron-poor aryl iodides under a base-free copper/ligand catalytic system. CuI as copper source affords S-aryl thioacetates in good to excellent yields, by using 1,10-phenanthroline as
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112143-1KG
112143-100G4061838699701
112143-25G4061838699718