274240
2-Aminothiophenol
99%
Sinônimo(s):
2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Mercaptoaniline
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.642 (lit.)
p.e.
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
pf
16-20 °C (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1S
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
chave InChI
VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
79 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?