A71301
2-Aminophenol
99%
Sinônimo(s):
(2-Hydroxyphenyl)amine, 1-Hydroxy-2-aminobenzene, 2-Amino-1-hydroxybenzene, 2-Aminophenol, 2-Aminophenyl alcohol, 2-Hydroxyaniline, 2-Hydroxybenzenamine, o-Aminohydroxybenzene, o-Hydroxyaniline, o-Hydroxyphenylamine
Ensaio
99%
forma
powder
pf
170-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
chave InChI
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2-Oxazolidinone derivatives by reacting with β-aminoalcohols in presence of Pd/C-I2 as a catalyst via oxidative cyclocarbonylation.
- Schiff base transition metal(II) complexes with salicylidene-4-aminoantipyrine.
- 2-Arylbenzoxazoles with aldehydes catalyzed by activated carbon in presence of oxygen atmosphere.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
168 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?