Documentos Principais
8.00421
Sigma-Aldrich
4-Aminophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline
About This Item
Fórmula linear:
4-(NH2)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-616-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.4 hPa ( 110 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>250 °C
potência
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
284 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
190 °C
temperatura de transição
flash point 195 °C
solubilidade
16 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]c1ccc(cc1)[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
chave InChI
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
<ul>
<li><strong><strong>Advances in photothermal and plasmonic catalysis:</strong></strong> 4-Aminophenol is commonly used as a vital chemical precursor in the manufacturing of preservatives, drugs, desiccants and photographic developers (Li et al., 2024).</li>
</ul>
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3