Documentos Principais
8.00419
Sigma-Aldrich
2-Aminophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Aminophenol, 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene
About This Item
Fórmula linear:
2-(NH2)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-431-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
14 hPa ( 153 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
190 °C
potência
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
150 °C/15 hPa
pf
172-174 °C (sublimed)
temperatura de transição
flash point >175 °C
solubilidade
17 g/L
densidade
1.328 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
chave InChI
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Aminophenol for synthesis. CAS 95-55-6, chemical formula 2-(NH₂)C₆H₄OH.
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
168 °C - closed cup