A8524
Aniline hydrochloride
≥99%
Sinônimo(s):
Anilinium chloride, Benzenamine hydrochloride, Phenylamine hydrochloride, Phenylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.46 (vs air)
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals
pf
196-198 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
chave InChI
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
381.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
194 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?