Documentos Principais
12060
Sigma-Aldrich
Cloreto de banzalcônio
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Sinônimo(s):
Cloreto de alquil-benzil-dimetilamônio, Cloreto de alquil-dimetil-benzilamônio
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
Número CAS:
Beilstein:
4062599
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Formulário
semisolid
composição
benzyldimethyldodecylammonium chloride, ~70% (Purity (HPLC Area %))
benzyldimethyltetradecylammonium chloride, ~30% (HPLC Minor Component (Area %))
Impurezas
≤10% water
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O cloreto de benzalcônio é um composto de amônio quaternário (QAC) que é mais comumente usado como catalisador de transferência de fase, surfactante catiônico e biocida. Ele tem demonstrado aplicações promissoras em síntese química, catálise e descoberta de medicamentos.
Aplicação
O cloreto de benzalcônio tem sido utilizado como
  • Modificador para argila montmorilonita, permitindo a síntese de nanocatalisadores heterogêneos proficientes e ecologicamente corretos para a síntese verde de 1H-tetrazóis 5-substituídos
  • Precursor para a síntese de líquidos iônicos alcalinos, que foram empregados como catalisadores de líquidos iônicos suportados (SILCAs)
  • Catalisador na síntese de quinoxalinas funcionalizadas em água
Exoneração de responsabilidade
O produto não se destina ao uso como biocida sob as normas biocidas globais, incluindo, entre outros, Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da EPA′ dos EUA, Regulamento Europeu de Produtos Biocidas, Agência Reguladora de Gestão de Pragas do Canadá’, Regulamento de Produtos Biocidas da Turquia’, Lei de Gestão de Segurança de Produtos Químicos e Biocidas do Consumidor da Coreia’ (K-BPR) e outros.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Benzalkonium chloride: selective inhibitor of histamine release induced by compound 48/80 and other polyamines.
Read GW & Kiefer EF
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 211(3), 711-715 (1979)
Benzalkonium chloride: selective inhibitor of histamine release induced by compound 48/80 and other polyamines.
Read G W
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 211(3), 711-715 (1979)
Accelerated solvent extraction followed by on-line solid-phase extraction coupled to ion trap LC/MS/MS for analysis of benzalkonium chlorides in sediment samples.
Ferrer I & Furlong ET
Analytical Chemistry, 74(6), 1275-1280 (2002)
H Maertens et al.
Poultry science, 98(7), 2972-2976 (2019-04-18)
Resistance to antibiotics threatens to become a worldwide health problem. An important attributing phenomenon in this context is that pathogens can acquire antibiotic resistance genes through conjugative transfer of plasmids. To prevent bacterial infections in agricultural settings, the use of
Increase in resistance of methicillin-resistant Staphylococcus aureus to ?-lactams caused by mutations conferring resistance to benzalkonium chloride, a disinfectant widely used in hospitals
Akimitsu N, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 43(12), 3042-3043 (1999)