Documentos Principais
13371
Sigma-Aldrich
Benzyldimethyldecylammonium chloride
≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
Benzyldecyldimethylammonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
311.93
Beilstein:
3578562
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (AT)
Formulário
powder
pf
50-60 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Benzyldimethyldecylammonium chloride, also known as BAC-C10, is commonly used as a cationic surfactant.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Niels van Boxtel et al.
Journal of chromatography. A, 1476, 105-113 (2016-11-26)
The analysis of quaternary ammonium salts (QAS) using GC is often performed by "in injector" pyrolysis to create volatile degradation products for quantification purposes. Besides the risk of severe system contamination, the application of this approach on aqueous samples is