PHR3871
Benzalkonium chloride (C18)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Benzyldimethylstearylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-benzyl-N-octadecylammonium chloride, Stearyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
benzalkonium chloride
embalagem
pkg of 100MG
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SFVFIFLLYFPGHH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2